Fontos dokumentumok
S1826
Sialic Acid Aldolase from Escherichia coli K12
recombinant, expressed in E. coli BL21, ≥3.0 units/mg protein
Szinonimák:
N-Acetylneuraminate lyase, N-Acetylneuraminate pyruvate-lyase (N-acetyl-D-mannosamine-forming)
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli BL21
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥3.0 units/mg protein
molekulatömeg
33.4 kDa
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.