Fontos dokumentumok
S1404
Sophorose
≥98% (HPLC, anhydrous)
Szinonimák:
β-D-Glc-(1→2)-D-Glc, 2-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
Teszt
≥98% (HPLC, anhydrous)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤8% water (Karl Fischer)
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@H]1O)[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(17)8(18)5(2-14)22-12-11(21)10(20)9(19)6(3-15)23-12/h2,4-13,15-21H,1,3H2/t4-,5+,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZDOWFGHCNHPQD-VNNZMYODSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)