Fontos dokumentumok
S0327
Scutellarein
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4′,5,6,7-Tetrahydroxyflavone, 6-Hydroxyapigenin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Erigeron breviscapus
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL, clear, greenish-yellow
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)11-5-9(17)13-12(21-11)6-10(18)14(19)15(13)20/h1-6,16,18-20H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVXZRQGOGOXCEC-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)