Fontos dokumentumok
92081
Baicalein
analytical standard
Szinonimák:
5,6,7-Trihydroxyflavone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
256-271 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
Oc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?