Merck
RES2041D
SAFC
DAB
Szinonimák:
3,3′-Diaminobenzidine, 3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
About This Item
Lineáris képlet:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.27
Beilstein:
1212988
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES string
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Peroxidase substrate; reagent for spectrophotometric determination of selenium.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)