Merck
QBD11157
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®12-TFP ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C61H105F4N5O21
Molekulatömeg:
1320.50
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C
Tulajdonságok és előnyök
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®₁₂-TFP ester contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling connected through a hydrophilic dPEG spacer to a TFP ester which can react with a primary amine.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)