Fontos dokumentumok
RAB0128
Sigma-Aldrich
Mouse MIP-2 / CXCL2 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Cxcl2(20310)
Általános leírás
The Mouse MIP-2 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse MIP-2 in serum, plasma and cell culture supernatants.
Immunogén
Recombinant Mouse MIP-2
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lin Tong et al.
Respiratory physiology & neurobiology, 201, 7-14 (2014-06-29)
Keratinocyte growth factor-2 (KGF-2) plays a key role in lung development, but its role in acute lung injury has not been well characterized. Lipopolysaccharide instillation caused acute lung injury, which significantly elevated lung wet-to-dry weight ratio, protein and neutrophils in
Lunxian Tang et al.
Journal of leukocyte biology, 96(5), 809-820 (2014-08-02)
The immunomodulatory effects of PD-1 and CD4(+)CD25(+) Tregs in the resolution of ALI are still poorly understood. Accordingly, 1 million Tregs were isolated from spleens of WT C57BL/6 or PD-1(-/-) mice (magnetical bead purification and subsequent labeling with/without Vybrant dye)
Christopher G J McKenzie et al.
Blood, 123(22), 3496-3503 (2014-03-19)
Transfusion-related acute lung injury (TRALI) is the leading cause of transfusion-related mortality and can occur with any type of transfusion. TRALI is thought to be primarily mediated by donor antibodies activating recipient neutrophils resulting in pulmonary endothelial damage. Nonetheless, details