Merck
RAB0263
Sigma-Aldrich
Mouse IL-17 (IL-17A) ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.84
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 6.1-600 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il17a(16171)
Általános leírás
The Mouse IL-17 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse IL-17 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Mouse IL-17
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Lan Yao et al.
Immunology letters, 161(1), 76-80 (2014-05-20)
Recent data have shown that piperlongumine (PL), an important component of Piper longum fruits, is known to possess anti-inflammatory and vascular-protective activities. This study aimed to examine the therapeutic effects and underlying mechanisms of PL on lupus-prone MRL-Fas(lpr) mice. Female
Jinyu Zhang et al.
International immunology, 26(7), 407-415 (2014-03-22)
MiR-155 (-/-) mice are highly resistant to experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), while Pdcd1 (-/-) mice develop a more severe form of the disease. To determine the conflicting roles of these two molecules in the disease, we generated miR-155 (-/-) Pdcd1
C Keijzer et al.
Vaccine, 32(24), 2904-2910 (2014-03-07)
Nasal vaccination is considered to be a promising alternative for parenteral vaccination against influenza virus as it is non-invasive and offers the opportunity to elicit strong antigen-specific responses both systemic and locally at the port of entry of the pathogen.
Melanie Stumpf et al.
European journal of immunology, 44(6), 1737-1746 (2014-03-22)
Cytotoxic T lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) is a major negative regulatory molecule for T-cell activation with a complex biology and function. CTLA-4 is known to regulate homeostatic lymphoproliferation as well as tolerance induction and has been proposed to be an important
Anuradha Bandaru et al.
European journal of immunology, 44(7), 2013-2024 (2014-03-20)
We studied the factors that regulate IL-23 receptor expression and IL-17 production in human tuberculosis infection. Mycobacterium tuberculosis (M. tb)-stimulated CD4(+) T cells from tuberculosis patients secreted less IL-17 than did CD4(+) T cells from healthy tuberculin reactors (PPD(+) ).