I3019
Interleukin-10 from mouse
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
0.01-1.50 ng/mL EC50
molekulatömeg
~18 kDa
kiszerelés
pkg of 5 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il10(16153)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.