Merck
RAB0228
Sigma-Aldrich
Human IGF-I ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Szinonimák:
Insulin-like growth factor I, Mechano growth factor, Somatomedin-C
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type urine
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/mL
standard curve range: 0.123-30 ng/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IGF1(3479)
Általános leírás
The Human IGF-I ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IGF-I in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogén
Recombinant Human IGF-I
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Various growth factor yields in various platelet rich plasma processing methods.
Sari P
BioTechnology: An Indian Journal, 9 (2014)
Activation of the IGF1 pathway mediates changes in cellular contractility and motility in single-suture craniosynostosis.
Al-Rekabi Z
Journal of Cell Science, 129 (2016)
Effects of insulin and insulin-like growth factors on cultured human hair follicles: IGF-I at physiologic concentrations is an important regulator of hair follicle growth in vitro.
Philpott MP, et. al.
The Journal of Investigative Dermatology, 102, 857-857 (1994)
Effects of insulin and insulin-like growth factors on cultured human hair follicles: IGF-I at physiologic concentrations is an important regulator of hair follicle growth in vitro.
Philpott MP
The Journal of Investigative Dermatology, 102, 857-861 (1994)
A Blutke et al.
Molecular and cellular endocrinology, 394(1-2), 88-98 (2014-07-16)
To study insulin-like growth factor 1 (IGF1)-independent effects of permanent growth hormone (GH) excess on body and organ growth and pathology in vivo, hemizygous bovine GH transgenic mice with homozygous disruption of the Igf1 gene (Igf1(-/-)/GH) were generated, and examined