RAB0182
Human bFGF ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Szinonimák:
Basic fibroblast growth factor, FGF-2, Fibroblast growth factor 2, HBGF-2, Heparin-binding growth factor 2, bFGF
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 50 pg/mL
standard curve range: 102.4-10000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FGF2(2247)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- to quantify the level of residual cytokines in decellularized meningeal scaffolds (DMS)
- to measure cytokine levels in acellularized meningeal scaffolds (AMS) and recovered meningeal tissues (RMS/CMS)
- to analyze basic-fibroblast growth factor (bFGF) concentration in cell culture medium
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
- RABDIL6ELISA 5X Sample Diluent Buffer (Item D2)Biztonsági adatlap
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials