Fontos dokumentumok
R9281
Rotigotine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(−)-(S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-(propyl(2-(2-thienyl)ethyl)amino)-1-naphthol hydrochloride, (−)-N 0437, N 0923, Neupro, SPM 962
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kezdeményező
UCB Inc.
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.CCCN(CCc1cccs1)[C@H]2CCc3c(O)cccc3C2
InChI
1S/C19H25NOS.ClH/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEXBONHIOKGWNU-NTISSMGPSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)