Fontos dokumentumok
SML0198
Fenoldopam mesylate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Fenoldopam methanesulfonate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to tan
mp
271 °C (lit.)
oldhatóság
DMSO: ≥15 mg/mL at ~60 °C
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23
InChI
1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVKUMNRCIJMVAR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD1(1812)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.