Fontos dokumentumok
T2100000
Trimethadione
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione, Trimethadione
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
trimethadione
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRYJRGCIQBGHIV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)