420132
JAK2 Inhibitor II
The JAK2 Inhibitor II, also referenced under CAS 1837-91-8, controls the biological activity of JAK2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
JAK2 Inhibitor II, 1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
Teszt
≥97% (GC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
JAK2 autophosphorylation
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3