Fontos dokumentumok
90221
Retigabine
analytical standard
Szinonimák:
D-23129, Ezogabine, N-(2-Amino-4-(4-fluorobenzylamino)phenyl)carbamic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule IV
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(CNC2=CC(N)=C(NC(OCC)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C16H18FN3O2/c1-2-22-16(21)20-15-8-7-13(9-14(15)18)19-10-11-3-5-12(17)6-4-11/h3-9,19H,2,10,18H2,1H3,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCOBBVZJEWWZFR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)