Fontos dokumentumok
R8384
Sigma-Aldrich
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
16-position, for 50 mL plastic centrifuge tubes
Szinonimák:
wire tube holder
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.35
Jellemzők
Holds 16 x 50 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18794-0001
méret
15 cm × 15 cm × 8.9 cm
lyukméret
30 mm
Általános leírás
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)