Merck
Csőtartók
Négy különböző színű csőtartó: lila, kék, zöld és sárga.
A kémcsőállvány a laboratóriumi berendezések alapvető fontosságú darabja, amely megkönnyíti több kémcső egyidejűleg történő függőleges elhelyezését. Különösen előnyös, ha egyszerre többféle oldattal dolgozunk vagy gyűjtünk. A rendszerezésen túl ezek az állványok a kémcsövek biztonságos tárolását, kényelmes szállítását és tisztítását is biztosítják. A kémcsövek és mikrocsövek állványai különféle anyagokból készülnek, például sima és epoxi bevonatú fémből, fából és különféle műanyagokból, különböző méretű nyílásokkal, hogy a csövek meghatározott átmérőjűek legyenek.
Bővebben
td>
BRAND® kémcsőállványok
BRAND® kémcsőállványok polipropilénből vagy PTFE-ből készülnek, autoklávozhatók, és úgy tervezték őket, hogy három darabból álljanak össze az egyszerű összeszerelés érdekében. Stabil felépítésűek, egymásra rakhatók, és nem úsznak el a vízfürdőben. Ezek a kémcsőállványok akár 84 különböző átmérőjű kémcső befogadására is alkalmasak, és négy színben kaphatók.
Heathrow Scientific kémcsőállványok
A Heathrow Scientific kémcsőállványok polioximetilénből (üvegszál erősítésű) készülnek, így strapabíróak és rendkívül ellenállóak a savakkal, oldószerekkel, lúgokkal és hővel szemben. Ezek a tartós állványok egyetlen, összefüggő darabból vannak öntve, nem igényelnek összeszerelést vagy levehető darabokat. A csövek tájolásához öntött koordinátákkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a stabilitást a vízfürdőben való használat során, valamint a könnyebb azonosítás érdekében lapos címkézési területtel rendelkeznek. Ezek az állványok fél és teljes állványméretben is kaphatók, akár 72 különböző átmérőjű cső befogadására alkalmasak, és négy színben kaphatók.
A Heathrow Scientific színes, forgó, négyutas állványai és kockatartói autoklávozható polipropilénből készülnek. 1,5 és 50 ml közötti csövek befogadására alkalmasak, mindkét oldalon különböző átmérőjű csövekkel. Bármilyen felületen összecsúsztathatók, így a felhasználók szükség szerint több összekapcsolt állványon keresztül dolgozhatnak különböző csövekkel.
A Heathrow Scientific Pop-Up Rack 50 ml-es csövekhez összecsukható a kompakt tárolás érdekében, és "felpattan" a gyors használathoz. Egyszerű nyitó- és zárómechanizmussal rendelkezik.
Scienceware® POXYGRID® Próbacsőállványok
A Scienceware® POXYGRID® kémcsőállványok epoxi (bevonatos) acélból készülnek. A hegesztett acélhuzal hőre keményedő, hőre keményedő epoxival van bevonva, amely védelmet nyújt a rozsda és a korrózió ellen. A bevonatot a legtöbb szerves oldószer, gyenge savak és lúgok nem befolyásolják, és kiváló kopásállóságot és tapadást mutat az acél alapanyaghoz. Ezeknek az állványoknak a hőmérséklettartománya -370-250°F (-233-121°C). Tartós tervezési jellemzőiknek köszönhetően különböző laboratóriumi alkalmazásokhoz alkalmasak. Ezek a kémcsőállványok akár 150 kémcső befogadására is alkalmasak, így ideálisak több minta hatékony szervezésére és tárolására.
Mega Rack® csőállványok
A Mega Rack® egy nagy kapacitású tárolóállvány, amelyet kifejezetten minta- és vérvételi csövek számára terveztek. Ezek a csőállványok polipropilénből készülnek, így ideális választás a nagy áteresztőképességű, kiterjedt mintatárolást igénylő laboratóriumok számára. A Mega Racks emellett autoklávozható, ami lehetővé teszi a könnyű sterilizálást és a laboratóriumi környezetben történő ismételt használatot. Az állványok tartós és könnyű anyagokból készülnek, biztosítva a könnyű szállítást és kezelhetőséget. Nagy kapacitású kialakításukkal és robusztus szerkezetükkel a Mega Racks praktikus megoldást kínál nagyszámú cső hatékony szervezésére és tárolására.
Minden állvány alfanumerikus azonosítóval van ellátva, ami megkönnyíti a csövek gyors és hatékony helymeghatározását és visszakeresését. A Mega csőállványok emellett lehetővé teszik a különböző vizsgálati csoportosítások egy állványba történő összevonását, így nincs szükség több csőállványra, és elősegítik a jobb szervezést. 
Mikrocentrifuga csőállványok
A mikrocentrifuga csőállványokat kifejezetten a kis fiolák és mikrocentrifugacsövek számára tervezték. Segítenek megakadályozni a cső tetejének felnyílását forralás közben, így hatékonyan elkerülhető a mintaveszteség és a szennyeződés.
Heathrow Scientific PCR és krio csőállványok
A Heathrow Scientific hideghőmérsékletű és PCR csőállványok többféle megoldást kínálnak a 0,2-2 ml-es csövek kezelésére és tárolására. A PCR tároló állvány oldalsó nyílással ellátott fedéllel van ellátva, amely lehetővé teszi a minták gyorsabb hűtését a sértetlenség biztosítása érdekében. A megfordítható PCR-állványok lehetővé teszik a 0,2 mL, 0,5 mL és 1,5/2,0 mL csövek használatát, és olyan levehető csuklós fedéllel rendelkeznek, amely az állvány mindkét oldalára illeszkedik.
A kriogén tárolóállvány minden egyes mélyedésben vízelvezető lyukakkal rendelkezik a tisztítás megkönnyítése érdekében. Emellett alfanumerikus azonosító található az egyes üregeken, és bordázott markolatokat építettek be, hogy megkönnyítsék a kupakok egykezes lecsavarását. A Heathrow Scientific kínál egy lebegő mikrotubus állványt is, amelyet úgy terveztek, hogy a mikrotubusokat a jégfürdőben tartsa a felszínen, így tökéletesen alkalmas a minta hőmérsékletének szabályozására. A Heathrow Scientific termékcsaládjának egyik legújabb tagja a TracRack®, amelyet úgy terveztek, hogy kiküszöbölje a teljes mintaállvány kihúzásával járó kellemetlenségeket a hűtőházból. Ez az innovatív állvány lehetővé teszi a laboratóriumi szakemberek számára, hogy egyszerre csak egy sor mintát vegyenek ki.
BRAND® mikrocentrifugacső állványok
A BRAND® mikrocentrifugacső állványok PTFE-ből és polipropilénből készülnek, akár 128 mikrocső befogadására alkalmasak, három színben kaphatók: Kék, piros és fehér színben.
Nalgene® mikrocentrifugacső állványok/h3>
A Nalgene® mikrocentrifugacső állványok üveggel töltött acetálból készülnek, autoklávozhatók, és akár 24, 1.5 ml-es csöveket. Ezek a csőtartók a legtöbb laboratóriumi vegyszerrel kompatibilisek, kivéve a savakat.