Merck
CLS4365
Corning® styrofoam rack for 50 mL centrifuge tubes
Szinonimák:
50 mL centrifuge tube racks, centrifuge tube racks, styrofoam tube racks, tube racks
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
20 EA
23 600,00 Ft
23 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.11
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
polystyrene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Holds 25 x 50 mL tubes
kiszerelés
case of 20
pack of 20
gyártó/kereskedő neve
Corning 4365
kapacitás
25 tubes
szín
white
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 2
Ez a tétel
Z756482
manufacturer/tradename
Corning 4365
manufacturer/tradename
Bel-Art F18845-0001
feature
Holds 25 x 50 mL tubes
feature
Holds 80 x 1.5/2 mL tubes
material
polystyrene
material
natural , polypropylene
packaging
case of 20, pack of 20
packaging
pkg of 5 ea
sterility
non-sterile
sterility
-
capacity
25 tubes
capacity
-
Általános leírás
These polystyrene foam racks are designed to hold 25 Corning® 50 mL conical bottom plastic centrifuge tubes.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
  1. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  2. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  3. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  5. What are the dimensions for product CLS4365 (Corning® styrofoam rack for 50 mL centrifuge tubes)?
    The dimensions for product CLS4365 (Corning® styrofoam rack for 50 mL centrifuge tubes) are:width of rack - 6.71 in.height of rack - 1.39 in.length of rack - 7.95 in.tolerances +/- 0.05 in.diameter of opening 1.190 in. or 30.23 mminternal ribs diameter 1.070 in. or 27.18 mm
  6. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.