Fontos dokumentumok
R8634
Sigma-Aldrich
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
20-position, for 15 mL plastic centrifuge tubes
Szinonimák:
wire tube holder
Méret kiválasztása
1 EA
21 400,00 Ft
21 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
21 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.35
21 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Jellemzők
Holds 20 x 18-20 mm tibes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18788-2003
méret
12.5 cm × 11 cm × 6 cm
Általános leírás
  • Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
  • Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
  • Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121ºC (250ºF).
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)