Fontos dokumentumok
N3136
Naltrexone hydrochloride
≥99% (HPLC), powder, opioid receptor antagonist
Szinonimák:
Naltrexone HCl
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Naltrexone hydrochloride,
Forma
powder
Minőségi szint
kezdeményező
Novartis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC6CC6
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHBRMCOKKKZVRY-ITLPAZOVSA-N
Géninformáció
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988) , OPRS1(10280)
Alkalmazás
- as an opioid antagonist, to analyse its effect on ethanol preference using Caenorhabditis elegans as a model
- to determine its effectiveness in reducing the preference for substance of abuse (SOA) like nicotine and cocaine using Caenorhabditis elegans as a model
- in the preparation of combinatorial drug, PXT3003 for treating Charcot-Marie-Tooth disease 1A (CMT1A) transgenic rat model Pmp22
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?