Fontos dokumentumok
41969
5-Carboxy-X-rhodamine N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
fluoreszcencia
λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1cc(ccc1-c2c3cc4CCCN5CCCc(c45)c3[o+]c6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)C(=O)ON9C(=O)CCC9=O
InChI
1S/C37H33N3O7/c41-29-11-12-30(42)40(29)47-37(45)22-9-10-23(26(19-22)36(43)44)31-27-17-20-5-1-13-38-15-3-7-24(32(20)38)34(27)46-35-25-8-4-16-39-14-2-6-21(33(25)39)18-28(31)35/h9-10,17-19H,1-8,11-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTTBJYLMDASSAS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?