R0888
Nalgene® CryoBox™
9 × 9 Array For 1.2 and 2.0 mL vials
Szinonimák:
cryovial storage box, freezer storage
About This Item
Javasolt termékek
material
polycarbonate
Jellemzők
Holds 81 x 1.2 -2.0 mL vials
kiszerelés
pack of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 5026-0909
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × Sz × Ma
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
méret
133x133x52 mm
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)