Fontos dokumentumok
CLS431120
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 81 cryogenic vials, 4-5 mL
Szinonimák:
cryovials
About This Item
UNSPSC kód:
41123304
NACRES:
NB.13
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Holds 81 x 4-5 mL tubes
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 431120
technika/technikák
cryopreservation: suitable
Tulajdonságok és előnyök
  • Reusable orange cryogenic vial storage box with lid
  • Made of virgin polycarbonate to withstand temperature from - 196°C to +121°C
  • Ridges on the sides of the box improve grip when wearing gloves
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)