CLS432001
Corning® CoolCell™ LX Cell Freezing Container
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), purple
Szinonimák:
cryovials
About This Item
Javasolt termékek
material
foamed PE
Jellemzők
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
kiszerelés
pkg of 1
gyártó/kereskedő neve
Corning 432001
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × diam.
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
szín
purple
kapacitás
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Általános leírás
- For 12 standard 1.0 mL to 2.0 mL cryogenic vials.
- Radially symmetric for uniform vial freezing.
- Numbered wells for easy sample identification.
- Beveled lid for secure gripping and easy opening.
- Exposed vial tops when lid is open for quick, organized removal of frozen samples.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)