Merck
SML2532
Sigma-Aldrich
Jedi2
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Methyl-5-(2-thienyl)-3-furancarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C10H8O3S/c1-6-7(10(11)12)5-8(13-6)9-3-2-4-14-9/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXDCRSXNEOKXDE-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jedi2 is an activator of the mechanosensitive Piezo1 channel that binds at a different place from Yoda1. It exhibits long-range allosteric gating, activating Piezo1 through the extracellular side of its peripheral blade-like structure rather than the C-terminal extracellular domain of the pore.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Taylor D Skokan et al.
Molecular biology of the cell, 35(3), br9-br9 (2024-01-24)
Cells rely on a diverse array of engulfment processes to sense, exploit, and adapt to their environments. Among these, macropinocytosis enables indiscriminate and rapid uptake of large volumes of fluid and membrane, rendering it a highly versatile engulfment strategy. Much