Fontos dokumentumok
5.09892
Sigma-Aldrich
Tetrabenazine, TBZ
Szinonimák:
Tetrabenazine, TBZ, VMAT2 Inhibitor, Xenazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H27NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
317.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N21C(CC(=O)C(C2)CC(C)C)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKJIEFSOBYUXJB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell permeable benzoquinolizine based compound that acts as a monoamine-depleting agent by blocking the activity vesicular monoamine transporter 2. Promotes late-stage differentiation of Pdx1-positive pancreatic progenitor cells into Neurog3 (Ngn3)-positive endocrine precursors without increasing their proliferation. Increases the number of insulin expressing cells in a dose dependent manner (EC50 = 220 nM) and this effect is significantly enhanced when cells are simultaneously treated with dibutyryl cAMP. Embryonic stem cells treated with TBZ and/or dibutyryl cAMP and then grafted into kidney capsule of AKITA mice reduce hyperglycemia, improve fasting blood glucose levels, and show an increase in plasma C-peptide levels.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
VMAT2
Reversible: yes
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Sakano, D., et al. 2014. Nat. Chem. Bio.10,141.
Jankovic, J., et al. 1997. Neurobiology48,1358.
Gertrude, P.Q., et al. 1959. J. Pharm. Exp. Ther.127, 103.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3