Fontos dokumentumok
Z376825
Sigma-Aldrich
Scintillation vials, general purpose
polypropylene
Szinonimák:
Scintillation Vials
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.11
material
polypropylene
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Simport S207-5
fiolaméret
16 mm × 57 mm
térfogat
6.5 mL
Általános leírás
General purpose vials can be used for liquid scintillation counting, gamma counting, chromatography, sample storage, and culturing. Fits LKB and Packard Varisette counters. Vials are securely sealed by snapping the cap on. Cap removal requires a simple 1/4 twist, reducing the chance of spillage associated with pull of caps. Polyethylene vials are supplied with polypropylene caps. Polypropylene vials are supplied with polyethylene caps.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)