PZ0019
CP-945,598
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-[8-(2-Chlorophenyl)-9-(4-chlorophenyl)-9H-purin-6-yl]-4-(ethylamino)-4-piperidinecarboxamide hydrochloride, 1-[9-(4-Chlorophenyl)-8-(2-chlorophenyl)-9H-purin-6-yl]-4-ethylaminopiperidine-4-carboxylic acid amide hydrochloride, CP 945598-01, Otenabant hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Clc1c(cccc1)c2[n](c4ncnc(c4n2)N5CCC(CC5)(NCC)C(=O)N)c3ccc(cc3)Cl.Cl
InChI
1S/C25H25Cl2N7O.ClH/c1-2-31-25(24(28)35)11-13-33(14-12-25)22-20-23(30-15-29-22)34(17-9-7-16(26)8-10-17)21(32-20)18-5-3-4-6-19(18)27;/h3-10,15,31H,2,11-14H2,1H3,(H2,28,35);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPYUQCJBZGQHPL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience