Fontos dokumentumok
SAE0045
HRV-3C Protease.
N-Terminal His tagged recombinant protein, aqueous solution, 0.8-1.2 mg/mL
Szinonimák:
Human Rhinovirus 3C Protease, Levlfqgp site protease, PreScission Protease
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human (human Rhinovirus Type 14)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
specifikus aktivitás
≥5000 U/mg
molekulatömeg
21 kDa
koncentráció
0.8-1.2 mg/mL
technika/technikák
protein purification: suitable
alkalmasság
suitable for protein modification
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Proteolytic cleavage occurs between the Gln and Gly residues.
HRV-3C protease is a useful tool to cleave recombinant proteins that are expressed as a fusion protein with this sequence, between the carrier domain and the protein of interest.
This recombinant version contains a six-histidine tag and can be easily removed by IMAC chromatography.
Alkalmazás
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Proteases for biotinylated tag removal for protein purification workflows with related reagents and technical resources.
Fehérjetisztítási munkafolyamatok fehérjetagok biotinilált tag eltávolítására szolgáló proteázok a kapcsolódó reagensekkel és technikai forrásokkal.
Related Content
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.