Fontos dokumentumok
60220-M
Potassium phosphate monobasic
buffer substance, anhydrous, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-100.5%
Szinonimák:
Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
anhydrous
puriss. p.a.
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Teszt
99.5-100.5%
form
crystalline
szennyeződések
≤0.001% total nitrogen (N)
veszteség
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
bp
>450 °C
mp
252.6 °C (lit.)
sűrűség
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤15 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- In the regioselective monobromination of aralkyl ketones to synthesize monobrominated ketones.
- To synthesize acridine-1,8-diones and hexahydroquinolines via Hantzsch type reaction.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?