700142P
Avanti
Pregnenolone
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
3β-hydroxypregn-5-en-20-one
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 50 mg (700142P-50mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORNBQBCIOKFOEO-QGVNFLHTSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3