CLS3964
Corning® 384 Well Deep Well Plate
clear polypropylene, round bottom, sterile, deep well, lid: no, pack of 5
Szinonimák:
384 well assay block, 384 well storage block
About This Item
Javasolt termékek
material
clear bottom
clear polypropylene
polypropylene (plates, blocks and sealing mats)
round bottom
sterilitás
(non-treated)
sterile
Jellemzők
lid: no
lid: no
skirt
deep well
plate format: 384 well storage block
kiszerelés
case of 25
pack of 5
gyártó/kereskedő neve
Corning 3964
méret
384 wells
lyuktérfogat
180 μL
szín
clear
alkalmasság
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- Certified DNase- and RNase-free
- Total well volume 180 μL
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)