Fontos dokumentumok
P5660
3-sn-Phosphatidyl-L-serine sodium salt from bovine brain
≥95% (TLC)
Szinonimák:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine, L-α-Phosphatidyl-L-serine sodium salt
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OC[C@H](N)C([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJRBMGBLPUBGJL-MBAWARMDSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)