Fontos dokumentumok
P4664
o-Phenylenediamine dihydrochloride
chromogenic, tablet
Szinonimák:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
o-Phenylenediamine dihydrochloride, tablet, 15 mg substrate per tablet
Minőségi szint
Forma
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a substrate in conventional capture enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for recombinant hemagglutinin (rHA) protein detection
- as a substrate for the determination of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) immunoglobulin G (IgG) antibodies by ELISA
- as a colorimetric reagent specific for horseradish peroxidase (HRP) activity assessment in an ELISA protocol using SARS-CoV-2 antigens for S protein
Feloldás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.