Fontos dokumentumok
P1526
o-Phenylenediamine dihydrochloride
peroxidase substrate, chromogenic, solid
Szinonimák:
OPD
About This Item
Javasolt termékek
product name
o-Phenylenediamine dihydrochloride, peroxidase substrate
Minőségi szint
form
solid
szín
white to off-white
mp
258 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.