Fontos dokumentumok
P6787
o-Phenylenediamine dihydrochloride
chromogenic, tablet
Szinonimák:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
About This Item
Javasolt termékek
product name
o-Phenylenediamine dihydrochloride, tablet, 2 mg substrate per tablet
Minőségi szint
form
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Feloldás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.