MABE285
Anti-Replication Protein A Antibody, clone RPA34-20
clone RPA34-20, from mouse
Szinonimák:
Replication protein A 32 kDa subunit, RP-A p32, Replication factor A protein 2, RF-A protein 2, Replication protein A 34 kDa subunit, RP-A p34
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RPA34-20, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RPA2(6118)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A 1:5 dilution from a representative lot detected Replication Protein A in human colorectal adenocarcinoma tissues.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Replication Protein A in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate.B10
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1