Fontos dokumentumok
P4560
Sigma-Aldrich
Phosphate-Citrate Buffer with Urea Hydrogen Peroxide
tablet
Szinonimák:
P-C Buffer with Urea Hydrogen Peroxide
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NA.25
form
tablet
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
oldhatóság
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Phosphate-Citrate Buffer Tablets with Urea Hydrogen Peroxide may be used as a peroxidase substrate buffer for ELISA with the H2O2 included.
Feloldás
One tablet dissolved in 10 mL of deionized water yields a 0.05 M phosphate-citrate buffer, containing 0.014% H2O2, pH 5.0 at 25 °C.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg