Fontos dokumentumok
78450
m-Phenylenediamine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
1,3-Benzenediamine dihydrochloride
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
powder
SMILES string
Cl.Cl.Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVTOYMIYCMHPIV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?