Merck
418412
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate)
average Mw 90,000-120,000, powder
Szinonimák:
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw 90,000-120,000
összetétel
acetate, 1 wt. %
hydroxyl, 11 wt. %
vinyl butyral, 88 wt. %
viszkozitás
40-90 cSt, 7.5 wt. % in anhydrous methanol(20 °C, Ostwald)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg 72-78 °C
oldhatóság
alcohols, glycol ethers and dioxane: soluble
sűrűség
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ceramic binder, dry toners, wood coatings, composite fiber binders, structural adhesives and interlayer in safety glass.
Tulajdonságok és előnyök
Good binding efficiency, optical clarity and adhesion to a variety of surfaces.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)