P5619
Protein Standard
analytical standard, 2 mg/vial BSA
Szinonimák:
Protein Calibration Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
lyophilized powder
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
koncentráció
2 mg/vial BSA
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.