Fontos dokumentumok
77161
Pepsin from porcine gastric mucosa
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Pepsini pulvis, Pepsin A, Pepsin from hog stomach
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Forma
powder
molekulatömeg
35 kDa
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
pig ... LOC396892(396892)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?