Fontos dokumentumok
P0051
Anti-PINK1 (N-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-BRPK, Anti-PARK6, Anti-PTEN induced putative kinase 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~60 kDa
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human PINK1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PINK1(65018)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg