Fontos dokumentumok
P0076
Anti-PINK1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-BRPK, Anti-PARK6, Anti-PTEN-induced putative kinase protein 1, Anti-Serine/threonine-protein kinase PINK1, mitochondrial precursor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~60 kDa
faj reaktivitás
mouse (predicted), human, rat (predicted)
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressign human PINK1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PINK1(65018)
mouse ... Pink1(68943)
rat ... Pink1(298575)