Fontos dokumentumok
575001
Sigma-Aldrich
α-Synuclein, Human, Recombinant, E. coli
Szinonimák:
NACP
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
alkalmasság
suitable for molecular biology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SNCA(6622)
Általános leírás
Research area: Neuroscience
Recombinant, human α-synuclein expressed in E. coli. α-Synuclein is an acidic neuronal protein of 140 amino acids (amino acid residues 1 -140).
Alkalmazás
α-Synuclein, Human, Recombinant, E. coli has been used to enhance the filter trap assay for identification of aggregated alpha-synuclein in brain samples.
Biokémiai/fiziológiai hatások
α-Synuclein been implicated in the pathogenesis of Parkinson’s disease and related neurodegenerative disorders, and more recently, to be an important regulatory component of vesicular transport in neuronal cells.
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 1 mM MgCl₂, pH 7.5.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Kahle, P.J, et al. 2001. Am. J. Pathol.159, 2215.
Kim, J. 1997. Mol. Cells7, 78.
Paik, S.R. 1997. Arch. Biochem. Biophys.344, 325.
Jakes, R., et al. 1994. FEBS Lett.345, 27.
Ueda, K., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 11282.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Optimizing filter trap assay for the detection of aggregated alpha-synuclein in brain samples.
Thibauld Oullier et al.
Free neuropathology, 1 (2020-04-28)