435300
LFM-A13
A potent, cell-permeable, reversible, substrate competitive, and specific inhibitor of Bruton′s Tyrosine Kinase (BTK; IC₅₀ = 17.2 µM for human BTK in vitro and IC₅₀ = 2.5 µM for recombinant BTK).
Szinonimák:
LFM-A13, α-Cyano-β-hydroxy-β-methyl-N-(2,5-dibromophenyl)propenamide, BTK Inhibitor I, Bruton′s Tyrosine Kinase Inhibitor I
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light brown
oldhatóság
DMSO: 200 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H8Br2N2O2/c1-6(16)8(5-14)11(17)15-10-4-7(12)2-3-9(10)13/h2-4,16H,1H3,(H,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVSVTDVJQAJIFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Human Bruton′s Tyrosine Kinase (BTK)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Mahajan, S., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 9587.
Vassilev, A., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 1646.
WGK
WGK 1