Fontos dokumentumok
32436
Ofloxacin-d3
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN4C(C)COc2c34)C(O)=O
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/i2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSDSWSVVBLHKDQ-BMSJAHLVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Hospital wastewater samples by ultra-performance liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (UPLC-ESI-MS/MS) with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Raw bovine milk and commercial skimmed milk samples as well as bottled natural mineral waters by solid phase extraction (SPE) and LC-ESI-MS/MS operating in (MRM) mode of detection.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?