Fontos dokumentumok
O7139
Monoclonal Anti-Oligodendrocyte Marker O4 antibody produced in mouse
clone O4, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Oligodendrocyte Marker O4 Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
O4, monoclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
mouse, rat, chicken, human
technika/technikák
flow cytometry: 0.25 μg/106 cells (rate differentiated cortical stem cells)
immunocytochemistry: 1-10 μg/mL
izotípus
IgM
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... OMG(4974)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)