MAB345A4
Anti-O4 Antibody, clone 81, Alexa Fluor™488 Conjugate
clone 81 (mAB 04), from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
81 (mAB 04), monoclonal
faj reaktivitás
rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgM
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected O4 in undifferentiated rat oligodendrocyte precursor cells.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Undifferentiated rat oligodendrocyte precursor cells
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.